Réflectomètre portable, Reflectoquant® RQflex® 20
Fournisseur: Merck
1.17246.0001
1.17246.0001EA 1040 EUR InStock
1.17246.0001
Réflectomètre portable, Reflectoquant® RQflex® 20
Réflectomètres
The Reflectoquant system consists of test strips and reflectometers.
  • Intuitive menu: Dip the strip and read
  • Barcode tests with batch-specific calibration
  • Larger screen and upgraded software to guide you through the analyses
RQflex 20 gives you all the tools you need for high quality analyses for sample materials from food, water, and industrial to environmental samples. Applications are available for different matrix's from ascorbic acid in juices to HMF in honey.
Area meassured: 4×6 mm
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité