Bandelettes de test, ammoniums quaternaires, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.17920.0001
1.17920.0001EA 48.1 EUR InStock
1.17920.0001
Bandelettes de test, ammoniums quaternaires, MQuant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Ces bandelettes de test MQuant® (MQ) peuvent être considérées comme un véritable mini laboratoire mobile sur une bandelette plastique de quelques millimètres carrés. En tant que méthode de contrôle, elles fournissent à l'utilisateur une présentation rapide de la situation, ce qui l'aide à savoir si une analyse plus poussée est nécessaire, ce qui a pour conséquence un important gain de temps et de ressources analytiques. Chaque bandelette est constituée d'une feuille de polyester biodégradable et la faible teneur en réactif dans les zones de réaction assure une mise au rebut sans problème.
  • Manipulation aisée: trempez la bandelette, patientez et comparez avec l'échelle de couleurs
  • Sans danger: aucun réactif auxiliaire nécessaire pour la plupart des kits
  • Résultats dans les 2 minutes permettant une prise de décision rapide
  • Portables: elles s'utilisent en laboratoire ou à l'extérieur
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité