1.18387.0001
1.18387.0001EA
321
EUR
InStock
1.18387.0001
Kits de tests colorimétriques visuels, nitrate, MQuant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Tests rapides colorimétriques visuels
- Résultats en 15 minutes
- Manipulation aisée
- Gamme de mesure en fonction de l'application
- Systèmes portables, réactifs et accessoires nécessaires sont inclus dans le coffret
- Différentes recharges disponibles
MQuant® avec disque de comparaison de couleurs
Avec ce disque de comparaison, ces kits de test sont particulièrement adaptés à l'analyse des eaux troubles et teintées. Le disque est un dispositif de comparaison des couleurs pratique et robuste, qui fournit des mesures fiables, même dans des environnements humides. Idéal pour les échantillons de moyenne à forte concentration dans des applications allant des tests d'eau en bouteille aux eaux usées et aux autres tests d'eau industrielle.
RP = Recharge (Refill Pack)
Information de livraison: Chaque kit de tests contient les réactifs nécessaires, les cuvettes de réaction, une échelle de couleur ou un disque rotatif, ainsi qu'un mode d'emploi exhaustif.