L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Kits de tests colorimétriques visuels, phosphates, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.08046.0001 1.11138.0001 1.14449.0001 1.18465.0002 1.18466.0002 1.18388.0001 1.18394.0001
1.08046.0001EA 90.5 EUR InStock
1.08046.0001 1.11138.0001 1.14449.0001 1.18465.0002 1.18466.0002 1.18388.0001 1.18394.0001
Kits de tests colorimétriques visuels, phosphates, MQuant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Tests rapides colorimétriques visuels.
  • Résultats en 1 minute
  • Manipulation aisée
  • Gamme de mesure en fonction de l'application
  • Systèmes portables
  • Différentes recharges disponibles
MQuant® avec carte de comparaison de couleurs
L'utilisation de cuves longues permet aux tests MQuant® d'être l'instrument de mesure idéal des faibles concentrations (jusqu'à 0,005 mg/l). Ces tests sont particulièrement adaptés à l'analyse de l'eau potable, des eaux de source, des eaux ultra-pures et minérales, à la préparation d'eau potable, ainsi que pour les eaux de refroidissement et les eaux de chaudière.
Information de livraison: Chaque kit de tests contient les réactifs nécessaires, les cuvettes de réaction, une échelle de couleur, ainsi qu'un mode d'emploi exhaustif.
Collapse All
Désignation Plage de mesure Méthode chimique Type Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Phosphate, recharge pour 1.11138.0001 - Bleu de phosphate de molybdène MTC 200 Tests 1.08046.0001
Phosphate 1,3-3,3-6,7-10-13 PO₄ 1,0-2,5-5,0-7,5-10 mg/l P₂O₅ Bleu de phosphate de molybdène MTC 200 Tests 1.11138.0001
Phosphate 1,0-2,0-3,5-6,0-10-20-40 mg/l PO₄-P 3,1-6,1-10,7-18,4-30,7-61,3-123 mg/l PO₄ Molybdate de vanadium MCC 190 Tests 1.14449.0001
Phosphate, recharge pour 1.14846.0001; 1.18394.0001 - Bleu de
phosphomolybdène
MCD 200 Tests 1.18465.0002
Phosphate, recharge pour 1.18388.0001, 1.14449.0001 - Molybdate de vanadium MCD 300 Tests 1.18466.0002
Phosphate 1,5-3-6-9-12-16-20-40-100 mg/l PO₄-P Vanadate-molybdate MCD 300 Tests 1.18388.0001
Phosphate 0,015-0,03-0,045-0,06-0,08-0,11-0,14 mg/l PO₄-P, 0,046-0,092-0,14-0,18-0,25-0,34-0,43 mg/l PO₄ Bleu de
phosphomolybdène
MCC 200 Tests 1.18394.0001
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité