Capping A pour la synth2se de l'ADN/ARNt etrahydrofurane/2,6-lutidine/anhydride acetique 8/1/1 v/v/v 1 * 4 L
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Capping A pour la synth2se de l'ADN/ARNt etrahydrofurane/2,6-lutidine/anhydride acetique 8/1/1 v/v/v 1 * 4 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Capping A pour la synth2se de l'ADN/ARNt etrahydrofurane/2,6-lutidine/anhydride acetique 8/1/1 v/v/v 1 * 4 L 1.18603.4000 1 * 4 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou