Kits de tests colorimétriques visuels, dioxyde de chlore, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.18754.0001
1.18754.0001EA 205 EUR InStock
1.18754.0001
Kits de tests colorimétriques visuels, dioxyde de chlore, MQuant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Tests rapides colorimétriques visuels.
  • Résultats en 5 minutes
  • Manipulation aisée
  • Gamme de mesure en fonction de l'application
  • Systèmes portables, réactifs et accessoires nécessaires sont inclus dans le coffret
  • Différentes recharges disponibles
MQuant® avec carte de comparaison de couleurs
L'utilisation de cuves longues permet aux tests MQuant® d'être l'instrument de mesure idéal des faibles concentrations (jusqu'à 0,005 mg/l). Ces tests sont particulièrement adaptés à l'analyse de l'eau potable, des eaux de source, des eaux ultra-pures et minérales, à la préparation d'eau potable, ainsi que pour les eaux de refroidissement et les eaux de chaudière.
Information de livraison: Chaque kit de tests contient les réactifs nécessaires, les cuvettes de réaction, une échelle de couleur ou un disque rotatif, ainsi qu'un mode d'emploi exhaustif.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité