Kits de tests colorimétriques visuels, fluorure, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.18771.0001
1.18771.0001EA 239 EUR InStock
1.18771.0001
Kits de tests colorimétriques visuels, fluorure, MQuant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Tests rapides colorimétriques visuels.
  • Results in approximately 5 minute
  • Easy to use
  • Application-oriented measuring ranges
  • Portable
  • A range of economical refill packs (RP) are available
Méthodes titrimétriques et colorimétriques MQuant®:
Cette gamme comprend les tests colorimétriques et titrimétriques pour les concentrations moyennes. Avec un large éventail de paramètres de test disponibles, ces tests rapides sont la méthode de choix pour les aquariums, la pisciculture, l'écologie aquatique, la préservation de l'environnement et l'analyse des eaux de refroidissement et de chaudière.
Information de livraison: Chaque kit de tests contient les réactifs nécessaires, les cuvettes de réaction, une échelle de couleur, ainsi qu'un mode d'emploi exhaustif.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité