Platine, noir ≥98%, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Platinium
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.19233.0005
1.19233.0005EA 2380 EUR InStock
1.19233.0005
Platine, noir ≥98%, Supelco®
Platine
Formule: Pt
MW: 195,08 g/mol
Point d'ébullition: 3827 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1769 °C
Densité: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ONU: 1479
ADR: 5.1,
Merck Index: 12,07689
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 1770 °C
Molar Mass 195.08 g/mol
Density 21.45 g/cm3
pH (H2O) not applicable
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité