Reagents for non Merck photometers, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.19254.0001
1.19254.0001EA 51.9 EUR InStock
1.19254.0001
Reagents for non Merck photometers, Spectroquant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Spectroquant® test kits are suitable for use only in conjunction with Hach instruments. They do not require any further device-specific calibration.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité