Spectroquant reference standard for Picco, Move and Multy colorimeters, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.19301.0001
1.19301.0001EA 156 EUR InStock
1.19301.0001
Spectroquant reference standard for Picco, Move and Multy colorimeters, Supelco®
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
A reference standard for chlorine, chlorine dioxide and ozone, that is designed to reassure the user about the accuracy and reliability of the results from the Picco and Multy colorimeters.
Information de livraison: Standard includes four sealed cells including a Zero cell and stable coloured solutions and is supplied in a handy case with quality data, lot number and expiry date.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité