Vérification standard pour le colorimètre Spectroquant® Multy et Spectroquant® Move 100, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.19302.0001
1.19302.0001EA 266 EUR InStock
1.19302.0001
Vérification standard pour le colorimètre Spectroquant® Multy et Spectroquant® Move 100, Supelco®
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Conçu pour rassurer l'utilisateur sur la précision et la fiabilité du colorimètre Spectroquant® Multy et Spectroquant® Move 100.
Information de livraison: L'ensemble inclut sept cellules étanches, dont une cellule zéro et des solutions de couleur stables destinées à mesurer l'absorption à 430, 530, 560, 580, 610 et 660 nm, un certificat et des instructions.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité