di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥99.0% (par acidimétrie), LiChropur™ substance tampon, pour la chromatographie, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.19753.0250
1.19753.0250EA 127 EUR InStock
1.19753.0250
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥99.0% (par acidimétrie), LiChropur™ substance tampon, pour la chromatographie, Supelco®
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté
Formule: Na₂HPO₄·2H₂O
Point de fusion: 92.5 °C
Densité: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149182
Numéro CAS: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity passes test
pH-value (5 %; water) 9.0 - 9.2
Assay (acidimetric) ≥ 99.0 %
Self-absorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) ≤ 0.15
Self-absorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) ≤ 0.05
Self-absorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) ≤ 0.02
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité