Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté ≥99.0%, LiChropur™ pour la chromatographie, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.19754.0250
1.19754.0250EA 149 EUR InStock
1.19754.0250
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté ≥99.0%, LiChropur™ pour la chromatographie, Supelco®
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté


Formule: K₂HPO₄·3H₂O
Point d'ébullition: ∼340 °C (1013 hPa)
Densité: 2.504 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149926
Numéro CAS: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) ≥ 99.0 %
pH-value (5 %; water) 9.2 - 9.4
Self-absorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) ≤ 0.01
Self-absorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) ≤ 0.03
Self-absorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) ≤ 0.11

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité