Vancomycine chlorhydrate
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.20595.0010
1.20595.0010EA 181 EUR InStock
1.20595.0010
Vancomycine chlorhydrate
Vancomycine chlorhydrate
CSB selective supplement
  • pH: 2.5 - 4.5
Formule: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03613611
Numéro CAS: 1404-93-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité