Bathocuproin sulphonate disodium salt pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.24518.0005
1.24518.0005EA 1220 EUR InStock
1.24518.0005
Bathocuproin sulphonate disodium salt pour analyses, Supelco®
Bathocuproin sulphonate disodium salt
Formule: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂
Numéro MDL: MFCD00011679
Numéro CAS: 52698-84-7
EINECS: 258-111-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 564.55 g/mol
Bulk Density 190 kg/m3
pH 10 (10 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité