Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée), Millipore®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.24541.0001
1.24541.0001EA 333 EUR InStock
1.24541.0001
Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée), Millipore®
Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée)
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formule: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065390
Numéro CAS: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité