Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

NADH-Na2,forme réduite, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.24644.0005
1.24644.0005EA 516 EUR InStock
1.24644.0005
NADH-Na2,forme réduite, Sigma-Aldrich®
NADH-Na2 forme réduite


Formule: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
Numéro MDL: MFCD00036200
Numéro CAS: 606-68-8
EINECS: 210-123-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité