Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium benzoate

Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS

1.25104.9025
1.25104.9025EA 0 EUR InStock
1.25104.9025
Sodium benzoate
Sodium benzoate


Formule: C₆H₅COONa
Point de fusion: 410…430 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012463
Numéro CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
ATTEINDRE: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité