Système de surveillance de l'hygiène, HY-LiTE® 2
Fournisseur: Merck
1.30100.0001
1.30100.0001EA 6822 EUR InStock
1.30100.0001
Système de surveillance de l'hygiène, HY-LiTE® 2
Systèmes de surveillance Tests de contrôle de l'hygiène
Pour surveiller rapidement l'hygiène de liquides et surfaces par bioluminescence. L'ATP-mètre HY-LiTE® 2 est fourni dans une sacoche à bandoulière pratique et légère, avec le logiciel TREND2 permettant une gestion perfectionnée des données. Ce logiciel permet de compiler l'élaboration de plans HACCP et de limites personnelles. Une représentation graphique en facilite ensuite l'évaluation et l'interprétation. L'utilisation d'HY-LiTE® s'étend déjà à de nombreux secteurs de production et champs d'application, tels: industrie agroalimentaire, industrie de l'emballage, sociétés de nettoyage (entretien des bâtiments), soins communautaires et cuisines collectives, fabricants de boissons, institutions publiques ou industrie pharmaceutique.
  • Utilisable en tous lieux et par tous, aisément transportable
  • Résultats en une minute pour un feedback immédiat après nettoyage, permettant une amélioration qualitative avant le début de la production
  • Luminomètre enregistrant jusqu'à 2 000 tests, et permettant d'identifier les effets du nettoyage par comparaison 'avant-après'
  • Plage de température étendue (de 5 à 35 °), permettant d'utiliser le système aussi bien dans les zones réfrigérées que dans les zones chaudes des cuisines
Information de livraison: Includes HY-LiTE® 2 luminometer, quality assurance certificate and test report, A/C power supply (110 - 240 V) and adapters for international use, battery holder (requires 4 x AA batteries; batteries not included), USB stick with TREND 2 software for Windows O/S PCs (Win10 supported) and user manuals, USB cable for TREND 2 data synchronization, and robust carrying case with shoulder strap. In addition, several additional HY-LiTE® 2 accessories are also available to order as separate items; contact your VWR representative for more information.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité