Système permettant de tester le kérosène, test de carburant HY-LiTE® Jet A1
Fournisseur: Merck
1.30196.0021
1.30196.0021EA 1065 EUR InStock
1.30196.0021
Système permettant de tester le kérosène, test de carburant HY-LiTE® Jet A1
Systèmes de surveillance Tests de contrôle de l'hygiène
Pour le carburant utilisé dans le transport aérien. Le carburant aviation contient de faibles quantités d'eau qui le rendent vulnérable aux attaques microbiologiques. La contamination microbiologique du carburant peut entraîner des problèmes de fonctionnement, par exemple, des filtres bouchés ou des réservoirs corrodés. Ce test est une alternative pour toute personne qui contrôle ou traite du carburant aviation. Auparavant, les résultats des tests n'étaient disponibles qu'au bout de trois jours. Avec le test HY-LiTE®, les résultats sont renvoyés en seulement 10 minutes. Ce test est recommandé dans les directives de l'IATA (Association internationale du transport aérien).
  • Test sur site simple, documentation à l'intérieur de l'appareil
  • Même méthode pour les échantillons avec ou sans eau
  • Montre l'activité biologique directement sur l'échantillon, indépendamment des bactéries ou d'autres biofilms
  • Résultats quantitatifs et interprétation simple
  • Volume de test flexible (1 l recommandé)
Information de livraison: Informations de livraison : ce kit comprend 20 stylos, 20 pipettes longues et 20 pipettes courtes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité