Test colorimétrique pour le contrôle de l'hygiène des surfaces, HY-RiSE®
Fournisseur: Merck
1.31200.0001
1.31200.0001EA 195 EUR InStock
1.31200.0001
Test colorimétrique pour le contrôle de l'hygiène des surfaces, HY-RiSE®
Systèmes de surveillance Tests de contrôle de l'hygiène
Le kit HY-RiSE® contient des bandelettes et réactifs colorimétrique permettant de contrôler visuellement la propreté générale des surfaces, en particulier dans l'industrie agroalimentaire. Le principe de test repose sur la mise en évidence du NAD/NADH.
  • Beaucoup plus sensible que le contrôle visuel
  • Analyse et lecture aisées
  • Résultats fiables en 5 minutes
  • Aucun instrument nécessaire
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
HY-RiSE® (50 tests) 50 1.31200.0001
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité