Aluminium CRM, Standard Solutions, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.32225.0100
1.32225.0100EA 57.2 EUR InStock
1.32225.0100
Aluminium CRM, Standard Solutions, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards d'aluminium
Al(NO₃)₃ in H₂O
  • Diluted standard solutions that are ready-to-use for accurate measurements
  • Traceable to SRM from NIST and USP
  • Full certificates of analysis with comprehensive quality documentation
  • Information on concentration and expanded measurement uncertainty
  • Save time and minimize errors
Method used for Uncertainty Measurement (Accuracy in the table below)= ICP-OES
Certifications: Traceable to SRM from NIST and USP.
Collapse All
Symbole Élement Concentration Matrice Précision Pour les kits de test Gamme pH Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Al Aluminium 0,200 mg/L Al H₂O ± 0,006 mg/L Al 1.14825; 1.00594 3 - 5 Plastic bottle 100 mL 1.32225.0100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité