L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Jarre d'anaérobiose et Anaerocult®
Fournisseur: Merck
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
1.32369.0001EA 127 EUR InStock
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
Jarre d'anaérobiose et Anaerocult®
Chambres anaérobies
Anaerocult® est un système fiable pour l'isolement et la culture en anaérobiose de micro-organismes. Il se compose de sachets filtrants en papier de différentes dimensions, contenant un mélange de réactifs fixant l'oxygène et produisant du CO₂. De l'eau est ajoutée afin de déclencher la réaction d'oxydation de fines particules de fer. La réaction a lieu sans catalyseur. L'incubation se déroule dans une jarre d'anaérobiose ou dans un sachet.
  • Pas de catalyseur pour respecter l'environnement, pas de température élevée à effet négatif sur le développement des
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité