Rouge de phénol, EMPROVE® ESSENTIAL, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
1.37038.0100
1.37038.0100EA 0 EUR InStock
1.37038.0100
Rouge de phénol, EMPROVE® ESSENTIAL, SAFC®
Rouge de phénol
Formule: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354,38 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003552
Numéro CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité