[EN]LICHROCART 125-4HPLC CARTRIDGE CUSTO 1 * 1 Pce
Fournisseur: Merck
Type de colonne: HPLC, LiChroCART®, RP-18, Acier inoxydable, Ø int.×L: 4×125 mm, Taille de pore: 100 Å, Granulométrie: 4 µm
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]LICHROCART 125-4HPLC CARTRIDGE CUSTO 1 * 1 Pce 1.50170.7137 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou