Colonnes HPLC, Purospher® STAR RP-18e
Fournisseur: Merck
1.50036.0001 1.50037.0001 1.50225.0001 1.50231.0001 1.50239.0001 1.50240.0001 1.50241.0001 1.50242.0001 1.50250.0001 1.50251.0001 1.50252.0001 1.50253.0001 1.50254.0001 1.50255.0001 1.50256.0001 1.50358.0001 1.50359.0001 1.51455.0001 1.51456.0001 1.51460.0001 1.51448.7184 1.50596.0001 1.50615.0001 1.50620.0001 1.50414.0001 1.50617.0001 1.50470.0001 1.50431.0001 1.50469.0001 1.50471.0001 1.50622.0001 1.50427.0001 1.50468.0001 1.50626.0001 1.50398.0001 1.50413.0001 1.50627.0001 1.50607.0001 1.50621.0001 1.50593.0001 1.50625.0001 1.50624.0001 1.50612.0001 1.50428.0001 1.51914.0001 1.50037.1003 1.50251.1003 1.50252.1003 1.50358.1003 1.50359.1003 1.50431.1003 1.50617.1003 1.51455.1003 1.50036.1003 1.51456.1003 1.50393.0001
1.50036.0001EA 731 EUR InStock
1.50036.0001 1.50037.0001 1.50225.0001 1.50231.0001 1.50239.0001 1.50240.0001 1.50241.0001 1.50242.0001 1.50250.0001 1.50251.0001 1.50252.0001 1.50253.0001 1.50254.0001 1.50255.0001 1.50256.0001 1.50358.0001 1.50359.0001 1.51455.0001 1.51456.0001 1.51460.0001 1.51448.7184 1.50596.0001 1.50615.0001 1.50620.0001 1.50414.0001 1.50617.0001 1.50470.0001 1.50431.0001 1.50469.0001 1.50471.0001 1.50622.0001 1.50427.0001 1.50468.0001 1.50626.0001 1.50398.0001 1.50413.0001 1.50627.0001 1.50607.0001 1.50621.0001 1.50593.0001 1.50625.0001 1.50624.0001 1.50612.0001 1.50428.0001 1.51914.0001 1.50037.1003 1.50251.1003 1.50252.1003 1.50358.1003 1.50359.1003 1.50431.1003 1.50617.1003 1.51455.1003 1.50036.1003 1.51456.1003 1.50393.0001
Colonnes HPLC, Purospher® STAR RP-18e
Colonnes pour chromatographie
Développement rapide de méthode d'analyses d'échantillons complexes sur la plage de pH comprise entre 1,5 et 10,5 dans différentes conditions de phases mobiles et de température.
Les colonnes HPLC Purospher® STAR RP-18e sont universelles : les composés basiques, neutres ou chélatants seront facilement séparés avec des phases mobiles peu chargées et sans trainée de pic. Grâce à sa remarquable performance de séparation et sa stabilité, Purospher® STAR RP-18e offre énormément de souplesse lors des développements de méthode. Des méthodes robustes peuvent être développées sur la plage de pH de 1,5More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité