L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Colonnes HPLC, Chromolith®
Fournisseur: Merck
1.02129.0001 1.51450.0001 1.51463.0001 1.51466.0001 1.51451.0001 1.51452.0001 1.51465.0001 1.51468.0001 1.52001.0001 1.52007.0001 1.52003.0001 1.52004.0001 1.52005.0001 1.52006.0001 1.52002.0001 1.52008.0001 1.52009.0001 1.52014.0001 1.52013.0001 1.52035.0001 1.52063.0001 1.52062.0001
1.02129.0001EA 1120 EUR InStock
1.02129.0001 1.51450.0001 1.51463.0001 1.51466.0001 1.51451.0001 1.51452.0001 1.51465.0001 1.51468.0001 1.52001.0001 1.52007.0001 1.52003.0001 1.52004.0001 1.52005.0001 1.52006.0001 1.52002.0001 1.52008.0001 1.52009.0001 1.52014.0001 1.52013.0001 1.52035.0001 1.52063.0001 1.52062.0001
Colonnes HPLC, Chromolith®
Colonnes pour chromatographie
Technologie des silices monolithes : une nouvelle ère chromatographique. Les colonnes Chromolith® sont à base de silice de sorte que les méthodes existantes peuvent être aisément transférées avec un investissement minime lors de travaux de développement de nouvelles méthodes. La technologie 'Sol-Gel' permet de former des tiges de silice monolithiques extrêmement poreuses. Ces dernières incluent une structure de pore bimodale qui fournit une combinaison unique de macropores et de mésopores.
  • Utilisation de hauts débits et de réduction importante de la pression de travail,
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité