, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.59002.1000 1.59002.2500 1.59002.4000
1.59002.1000EA 115 EUR InStock
1.59002.1000 1.59002.2500 1.59002.4000
, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide formique
LiChrosolv® hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, meeting all the requirements of modern LC-MS ionisation methods (ESI / APCI - positive and negative mode).
Thanks to their low level of ionic background and low ion suppression, LiChrosolv® hypergrade solvents provide high reproducibility and high ionisation efficiency. The packaging material has been improved to prefectly meet LC-MS quality requirements.
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa)
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1648
ADR: 3
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 1 L 1.59002.1000
Flacon Verre 2,5 L 1.59002.2500
Flacon Verre 4 L 1.59002.4000
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité