Eau avec 0,1% (v/v) d'acide formique, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.59013.2500
1.59013.2500EA 50.9 EUR InStock
1.59013.2500
Eau avec 0,1% (v/v) d'acide formique, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Water with 0,1% (v/v) formic acid
LiChrosolv® hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, meeting all the requirements of modern LC-MS ionisation methods (ESI / APCI - positive and negative mode).
Thanks to their low level of ionic background and low ion suppression, LiChrosolv® hypergrade solvents provide high reproducibility and high ionisation efficiency. The packaging material has been improved to perfectly meet LC-MS quality requirements.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité