3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium, Millipore®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulphonic acid sodium salt, Acid Yellow 36
MQ200
1.59267.0010
1.59267.0010EA 77.7 EUR InStock
1.59267.0010
3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium, Millipore®
3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium
Formule: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
MW: 375.38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007486
Numéro CAS: 587-98-4
EINECS: 209-608-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 25 g/l (20 °C)
Molar Mass 375.38 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 10 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 10 g 1.59267.0010
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité