Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide chlorhydrique 0.01 M, Titripur®, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.60238.1000 1.60238.4000
1.60238.1000EA 27.4 EUR InStock
1.60238.1000 1.60238.4000
Acide chlorhydrique 0.01 M, Titripur®, Supelco®
Acide chlorhydrique


Formule: HCl
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Storage Store at +15 °C to +25 °C
Molarity 0,01 M

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité