Acide acétique 1 mol/l (1 N), Titripur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.60305.1000
1.60305.1000EA 36.1 EUR InStock
1.60305.1000
Acide acétique 1 mol/l (1 N), Titripur®, Supelco®
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité