Sodium hydroxyde 0.01 M (0.01 N) en solution aqueuse, Titripur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Caustic soda
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.60309.4003
1.60309.4003EA 118 EUR InStock
1.60309.4003
Sodium hydroxyde 0.01 M (0.01 N) en solution aqueuse, Titripur®, Supelco®
Sodium hydroxyde
Merck have introduced into the range of Titripur® Titrants some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Liquid
Amount of substance 0,00995 - 0,01005 mol/l
Measurement uncertainity +/- 0,00003 mol/l
Traceability NIST SRM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité