Sodium carbonate solution 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.60310.1000
1.60310.1000EA 36.5 EUR InStock
1.60310.1000
Sodium carbonate solution 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, Supelco®
Sodium carbonate
Formule: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité