Acide sulfurique 1 mol/l (2 N), Titripur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.60313.1003
1.60313.1003EA 36.5 EUR InStock
1.60313.1003
Acide sulfurique 1 mol/l (2 N), Titripur®, Supelco®
Acide sulfurique
Sulphuric acid c(H₂SO₄) = 1 mol/l (2 N) Titripur®
Merck have introduced into the range of Titripur® Titrants some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Formule: H₂SO₄
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
ONU: 2796
ADR: 8,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Liquid
Concentration 0,995 - 1,005 mol/l
Measurement uncertainty ±0,003 mol/l
Traceability NIST SRM
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité