Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide sulfurique 5 mol/l (10 N), Titripur®, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.60315.1000
1.60315.1000EA 41.5 EUR InStock
1.60315.1000
Acide sulfurique 5 mol/l (10 N), Titripur®, Supelco®
Acide sulfurique
Merck have introduced into the range of Titripur® Titrants some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.


Formule: H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
ONU: 2796
ADR: 8,
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité