Acide nitrique 25%, Titripur® pour titrage argentométrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.60317.0500
1.60317.0500EA 32.2 EUR InStock
1.60317.0500
Acide nitrique 25%, Titripur® pour titrage argentométrique, Supelco®
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
ONU: 2031
ADR: 8,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité