Baryum chlorure 0,1 mol/l (0,2 N) (20°C), Titripur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.60324.1003
1.60324.1003EA 116 EUR InStock
1.60324.1003
Baryum chlorure 0,1 mol/l (0,2 N) (20°C), Titripur®, Supelco®
Baryum chlorure
Merck have introduced into the range of Titripur® Titrants some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Formule: BaCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité