Antimoine solution standard, 1000 mg/L Sb dans l'acide chlorhydrique à 7% (de Sb₂O₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.70302.0100
1.70302.0100EA 204 EUR InStock
1.70302.0100
Antimoine solution standard, 1000 mg/L Sb dans l'acide chlorhydrique à 7% (de Sb₂O₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards d'antimoine
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité