Bore solution standard, 1000 mg/L B dans l'eau (de B(OH₃)) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.70307.0100
1.70307.0100EA 204 EUR InStock
1.70307.0100
Bore solution standard, 1000 mg/L B dans l'eau (de B(OH₃)) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de bore
H₃BO₃ in water.
Certifications: Traceable to SRM from NIST. The quality control of ICP single-element standards is carried out by the accredited calibration laboratory according to ISO 17025.
Information de livraison: Includes a Certificate of Analysis, with exact data on content including uncertainty budget, trace element impurities, composition, traceability, date of release and minimum shelf life.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité