Dysprosium 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Dy₂O₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.70315.0100
1.70315.0100EA 292 EUR InStock
1.70315.0100
Dysprosium 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Dy₂O₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de dysprosium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité