Germanium 1000 mg/L en solution dans l'eau (de (NH₄)₂GeF₆) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.70320.0100
1.70320.0100EA 183 EUR InStock
1.70320.0100
Germanium 1000 mg/L en solution dans l'eau (de (NH₄)₂GeF₆) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de germanium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité