Holmium 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Ho₂O₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.70323.0100
1.70323.0100EA 300 EUR InStock
1.70323.0100
Holmium 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Ho₂O₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards d'holmium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Collapse All
Désignation Symbole Élement Concentration Matrice Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Holmium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Ho₂O₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP Ho Holmium 1000 mg/L Nitric acid dil. Flacon Plastique 100 mL 1.70323.0100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité