Niobium solution standard, 1,000 mg/L Nb dans l'eau (de (NH₄)NbF₆) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.70337.0100
1.70337.0100EA 302 EUR InStock
1.70337.0100
Niobium solution standard, 1,000 mg/L Nb dans l'eau (de (NH₄)NbF₆) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de niobium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité