Palladium solution standard, 1,000 mg/L Pd dans dil. l'acide nitrique (de Pd(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.70339.0100
1.70339.0100EA 409 EUR InStock
1.70339.0100
Palladium solution standard, 1,000 mg/L Pd dans dil. l'acide nitrique (de Pd(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de palladium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité