Sélénium 1000 mg/L dans acide nitrique dilué (de SeO₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.70350.0100
1.70350.0100EA 202 EUR InStock
1.70350.0100
Sélénium 1000 mg/L dans acide nitrique dilué (de SeO₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de sélénium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité