L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Thallium 1000 mg/L dans acide nitrique dilué (de TlNO₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.70359.0100
1.70359.0100EA 240 EUR InStock
1.70359.0100
Thallium 1000 mg/L dans acide nitrique dilué (de TlNO₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de thallium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Collapse All
Désignation Symbole Élement Concentration Matrice Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Thallium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de TlNO₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP Tl Thallium 1000 mg/L Nitric acid dil. Flacon Plastique 100 mL 1.70359.0100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité