Silicium 1000 mg/L dans sodium hydroxide 2% (de SiO₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.70365.0100
1.70365.0100EA 153 EUR InStock
1.70365.0100
Silicium 1000 mg/L dans sodium hydroxide 2% (de SiO₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de silicium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Collapse All
Désignation Symbole Élement Concentration Matrice Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Silicium 1.000 mg/l dans sodium hydroxide 2% (de SiO₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP Si Silicium 1000 mg/L 2% NaOH Flacon Plastique 100 mL 1.70365.0100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité