Zirconium solution standard, 1000 mg/L Zr dans l'acide chlorhydrique à 7% (de ZrCl₄) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.70370.0100
1.70370.0100EA 273 EUR InStock
1.70370.0100
Zirconium solution standard, 1000 mg/L Zr dans l'acide chlorhydrique à 7% (de ZrCl₄) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de zirconium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Collapse All
Désignation Symbole Élement Concentration Matrice Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Zirconium solution standard, 1,000 mg/l Zr dans l'acide chlorhydrique à 7% (de ZrOCl₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP Zr Zirconium 1000 mg/L 7% HCl Flacon Plastique 100 mL 1.70370.0100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité