Aluminium 10000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Al(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.70371.0100
1.70371.0100EA 307 EUR InStock
1.70371.0100
Aluminium 10000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Al(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards d'aluminium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Collapse All
Symbole Élement Concentration Matrice Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Al Aluminium 10000 mg/L 2-3% HNO₃ Flacon Plastique 100 mL 1.70371.0100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité